Learn More
2-Cloro-5-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462119 25 g 25 g
15442119 1 g 1 g
15452119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64773.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22536-61-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive and synthetic chemistry. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en síntesis orgánica y química sintética, y como agente catalítico y aditivo petroquímico. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22536-61-4
Fórmula molecular C5H5ClN2
Peso molecular (g/mol) 128.559
Número MDL MFCD09260903
Clave InChI APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
PubChem CID 581719
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metilpirimidina
SMILES CC1=CN=C(N=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylpyrimidine
Punto de fusión 89°C to 92°C
Cantidad 25 g
Beilstein 108732
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido