Learn More
2-Cloro-5-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435368 5 mL 5 ml
15445368 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59145.AA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18368-64-4 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una materia prima importante y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18368-64-4
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00792460
Clave InChI VXLYOURCUVQYLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-picoline, 6-chloro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyridine, 2-chloro-5-methyl pyridine, 3-picoline, 6-chloro, pubchem1193, acmc-1bvpj, 5-methyl-2-chloropyridine
PubChem CID 581393
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metilpiridina
SMILES CC1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylpyridine
Densidad 1.169
Punto de ebullición 97°C (30 mmHg)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 mL
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 97%