Learn More
2-cloro-5-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-methylphenol |
| CAS | 615-74-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | m-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-5-methylphenol, 1-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzene, 3-Methyl-6-chlorophenol, 4-Chloro-3-hydroxytoluene, 5-Methyl-2-chlorophenol, 6-Chloro-3-methylphenol, 6-Chloro-m-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 142.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0185 |