Learn More
2-Cloro-5-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354304 25 g 25 g
11364304 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00816.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 615-74-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
2-Chloro-5-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-5-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico. También se usa para fabricar otros productos químicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,2 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-74-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00002175
Clave InChI SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
PubChem CID 12008
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylphenol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Densidad 1.215
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3437
Beilstein 2041487
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.2g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 99%