Learn More
ácido 2-cloro-5-metilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10517503 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10517503 5 g Frasco de vidrio 5 g
10371163 1 g Frasco de vidrio 1 g
11905001 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10517503 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 381970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6342-60-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6342-60-5
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Clave InChI LEBWXJZAWTVKFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methylbenzole acid, 6-chloro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-methyl, pubchem12501, 3-carboxy-4-chlorotoluene, acmc-1b72o, ksc497q1d, 2-chloro-5-methylbenozic acid, 2-chloro-5-methyl-benzoic acid, lebwxjzawtvkfl-uhfffaoysa
PubChem CID 240430
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-methylbenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148.0°C to 151.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H3(Cl)COOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-5-methylbenzoic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.