Learn More
2-cloro-5-metilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-methylaniline |
| CAS | 95-81-8 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | m-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-5-methylbenzenamine, 2-Chloro-5-methylaniline, 3-Amino-4-chlorotoluene, 6-Chloro-m-toluidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)c(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0345 |