Learn More
2-Cloro-5-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396629 25 g 25 g
11386629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26209.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-81-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-81-8
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007674
Clave InChI HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-chloro-5-methyl, 6-chloro-m-toluidine, 3-amino-4-chlorotoluene, 2-chlor-5-methyl-aniline, 2-chloro-5-methylbenzenamine, 2-chloro-5-methylphenylamine, ccris 2888, 2-chloro-5-methyl aniline, 6-chlor-meta-toluidin, pubchem18921
PubChem CID 66770
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methylaniline
Punto de fusión 31°C to 33°C
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN2239
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%