Learn More
Ácido 2-cloro-5-(metoxicarbonil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450286 250 mg 250 miligramos
15440286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52999.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Los ácidos borónicos se utilizan a menudo en el acoplamiento cruzado catalizado mediante metales para la formación de enlaces C-C, C-N y la funcionalización C-H. El acoplamiento de Suzuki-Miyaura, ampliamente utilizado, permite el acoplamiento de ácidos borónicos con haluros de carbono y sustitutos. Otra química conocida puede incluir una adición de 1,4 a alquenos activados, una adición de 1,2 a carbonilos e iminas, una adición a anhídridos, una adición de 1,4 a cetonas a,ß-insaturadas(4) y una adición de 1,4 a ésteres y amidas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-92-4
Fórmula molecular C8H8BClO4
Peso molecular (g/mol) 214.408
Número MDL MFCD08689528
Clave InChI LZMDHZSRUQKDFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid, methyl 3-borono-4-chlorobenzoate, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxycarbonyl phenylboronicacid, acmc-209rad, 2-chloro-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 2-chloranyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, benzoicacid, 3-borono-4-chloro-, 1-methyl ester 9ci
PubChem CID 44119360
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-5-metoxicarbonilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)Cl)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 230°C to 232°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.41
Porcentaje de pureza 98%