Learn More
2-Cloro-5-metoxibenzimidazol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338175 250 mg 250 miligramos
11328175 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08440.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15965-54-5 | C8H7ClN2O | 182.607 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15965-54-5
Fórmula molecular C8H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 182.607
Número MDL MFCD00051945
Clave InChI FMDGYQOERIOABX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxybenzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzo d imidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole, 2-chloro-5-methoxy-3h-1,3-benzodiazole, acmc-1bs4u, 5-methoxy-2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-5-methoxybenzoimidazole, 1h-benzimidazole,2-chloro-6-methoxy, 1h-benzimidazole, 2-chloro-5-methoxy
PubChem CID 519197
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metoxi-1H-benzimidazol
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=C(N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Punto de fusión 165°C to 168°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 777455
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza 94%