Learn More
Ácido 2-cloro-5-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490098 5 g 5 g
15480098 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53359.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89694-46-2
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD06659858
Clave InChI REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
Nombre IUPAC ácido (2-cloro-5-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 110°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 98%