Learn More
2-Cloro-5-metoxianilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308986 5 g 5 g
11318986 25 g 25 g
11328986 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20162.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5-metoxianilina se utiliza en la preparación de tiocianato de 4-amino-5-cloro-2-metoxifenilo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2401-24-3
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.597
Número MDL MFCD00047830
Clave InChI GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
Nombre IUPAC 2-cloro-5-metoxianilina
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-methoxyaniline
Punto de fusión 27°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C (12 mmHg)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5865
Cantidad 5 g
Número UN UN2233
Beilstein 2082193
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza ≥98%