Learn More
2-Cloro-5-yodopirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15299906 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15299906 1 g 1 g
15209916 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15299906 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 32779-38-7
Fórmula molecular C4H2ClIN2
Peso molecular (g/mol) 240.43
Número MDL MFCD06200210
Clave InChI WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
Nombre IUPAC 2-cloro-5-yodopirimidina
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Punto de fusión 135°C to 136°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.