Learn More
2-Cloro-5-yodopirimidina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15209916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209916 250 mg 250 miligramos
15299906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15209916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454072500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 32779-38-7
Fórmula molecular C4H2ClIN2
Peso molecular (g/mol) 240.43
Número MDL MFCD06200210
Clave InChI WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
Nombre IUPAC 2-cloro-5-yodopirimidina
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Punto de fusión 135°C to 136°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.