Learn More
2-Cloro-5-yodopirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450109
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450109 5 g 5 g
15460109 250 mg 250 miligramos
15440109 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450109 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63423.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32779-38-7
Fórmula molecular C4H2ClIN2
Peso molecular (g/mol) 240.43
Número MDL MFCD06200210
Clave InChI WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
Nombre IUPAC 2-cloro-5-yodopirimidina
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.43
Porcentaje de pureza 95%