Learn More
2-cloro-5-yodopiridina, 98+%
Código de producto. 10649194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10649194 1 g Frasco de vidrio 1 g
10421533 5 g Frasco de vidrio 5 g
11946331 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10649194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS : 69045-79-0 | C₃H₃Cl₄ | 239,44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69045-79-0
Fórmula molecular C5H3ClIN
Peso molecular (g/mol) 239.44
Clave InChI QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 4397176
Nombre IUPAC 2-cloro-5-iodopiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodopyridine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 99.0°C
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación