Learn More
2-Cloro-5-yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420838 1 g 1 g
11430838 5 g 5 g
11440838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25271.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69045-79-0 | C5H3ClIN | 239.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69045-79-0
Fórmula molecular C5H3ClIN
Peso molecular (g/mol) 239.44
Número MDL MFCD01863635
Clave InChI QWLGCWXSNYKKDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-indopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo pyridine, zlchem 492, pubchem2078, acmc-1bafa, 2-chloro-5 iodopyridine, 2-chloro-5-iodopyridine, 5-iodo-2-chloro-pyridine
PubChem CID 4397176
Nombre IUPAC 2-cloro-5-iodopiridina
SMILES C1=CC(=NC=C1I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodopyridine
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 1 g
Beilstein 108889
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.44
Porcentaje de pureza 98%