Learn More
(2-cloro-5-yodofenil)(4-fluorofenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone |
| CAS | 915095-86-2 |
| Fórmula molecular | C13H7ClFIO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methanone, (2-chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)- (9CI, ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-fluorophenyl)methanone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H7ClFIO/c14-12-6-5-10(16)7-11(12)13(17)8-1-3-9(15)4-2-8/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(I)ccc2Cl |
| Nombre IUPAC | (2-cloro-5-yodofenil)-(4-fluorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.9214 |