Learn More
(2-cloro-5-yodofenil)[4-[[(3S)-tetrahidro-3-furanil]oxi]fenil]metanona, TRC
Código de producto. 30358340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30358340 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30358340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC371265250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-(((3S)-tetrahydro-3-furanyl)oxy)phenyl)methanone
CAS 915095-87-3
Fórmula molecular C17H14ClIO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Methanone, (2-chloro-5-iodophenyl)[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]- (9CI, ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methanone (ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)-[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methanone, (S)-(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)phenyl)methanone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClIO3/c18-16-6-3-12(19)9-15(16)17(20)11-1-4-13(5-2-11)22-14-7-8-21-10-14/h1-6,9,14H,7-8,10H2/t14-/m0/s1
SMILES Clc1ccc(I)cc1C(=O)c2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2
Nombre IUPAC (2-cloro-5-yodofenil)-[4-[(3S)-oxolan-3-il]oxifenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 428.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.9676
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.