Learn More
(2-cloro-5-yodofenil)[4-[[(3S)-tetrahidro-3-furanil]oxi]fenil]metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Chloro-5-iodophenyl)(4-(((3S)-tetrahydro-3-furanyl)oxy)phenyl)methanone |
| CAS | 915095-87-3 |
| Fórmula molecular | C17H14ClIO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanone, (2-chloro-5-iodophenyl)[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]- (9CI, ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)[4-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methanone (ACI), (2-Chloro-5-iodophenyl)-[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methanone, (S)-(2-Chloro-5-iodophenyl)(4-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)phenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14ClIO3/c18-16-6-3-12(19)9-15(16)17(20)11-1-4-13(5-2-11)22-14-7-8-21-10-14/h1-6,9,14H,7-8,10H2/t14-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(I)cc1C(=O)c2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2 |
| Nombre IUPAC | (2-cloro-5-yodofenil)-[4-[(3S)-oxolan-3-il]oxifenil]metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.9676 |