Learn More
Ácido 2-cloro-5-yodobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378976 5 g 5 g
11388976 25 g 25 g
11398976 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20161.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19094-56-5 | C7H4ClIO2 | 282.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19094-56-5
Fórmula molecular C7H4ClIO2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Número MDL MFCD00079731
Clave InChI GEBYSTBEDVQOTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-iodo, pubchem3649, acmc-209eug, 5-iodo-2-chlorobenzoic acid, ksc174i1h, benzoicacid, 2-chloro-5-iodo, buttpark 100\01-43, 2-chloro-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 519638
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-yodobenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(I)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 161°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2254110
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 97%