Learn More
2-Cloro-5-yodo-3-(trifluorometilo)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441489 5 g 5 g
15458846 250 mg 250 miligramos
15431489 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441489 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64329.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 887707-25-7 | C6H2ClF3IN | 307.44 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate and as an advanced chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico y como intermedio químico avanzado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger de la exposición a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887707-25-7
Fórmula molecular C6H2ClF3IN
Peso molecular (g/mol) 307.44
Número MDL MFCD12024302
Clave InChI KUASPTUGCBGXAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-iodo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo-pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodopyridine, 2-choro-5-iodo-3-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl-5-iodo pyridine
PubChem CID 11500513
Nombre IUPAC 2-cloro-5-iodo-3-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC(I)=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 43°C
Cantidad 5 g
Beilstein 10249610
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.44
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido