Learn More
2-Cloro-5-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416850 1 g 1 g
11426850 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17701.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41288-96-4 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41288-96-4
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.54
Número MDL MFCD00234050
Clave InChI KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
PubChem CID 819821
Nombre IUPAC 6-cloropiridin-3-ol
SMILES OC1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-hydroxypyridine
Punto de fusión 152°C to 158°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%