Learn More
Ácido 2-cloro-5-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382089 1 g 1 g
15463387 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26112.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56961-30-9 | Molecular Formula: C7H5ClO3 | Molecular Weight: 172.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56961-30-9
Fórmula molecular C7H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 172.56
Número MDL MFCD04038818
Clave InChI UTVCLUZQPSRKMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-hydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy, 3-carboxy-4-chlorophenol, 2-chloro-5-hydroxybenzenecarboxylic acid, 2-chloro-5-hydroxy-benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxy benzoic acid, 2-chloro-5-hydroxybenzene carboxylic acid, pubchem16487, acmc-1au79, ksc269a4t
PubChem CID 458210
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-5-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 178°C to 180°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.57
Porcentaje de pureza 99%