Learn More
2-Cloro-5-(hidrazinocarbonil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-(hydrazinocarbonyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5378-62-1 |
| Fórmula molecular | C7H8ClN3O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-3-sulfamoyl-benzoic Acid Hydrazide, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoylhydrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN3O3S/c8-5-2-1-4(7(12)11-9)3-6(5)15(10,13)14/h1-3H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | N[S](=O)(C1=CC(C(NN)=O)=CC=C1Cl)=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-(hidrazinacarbonil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 249.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249 |