Learn More
2-Cloro-5-Ácido Benzóxico, TRC
Código de producto. 30357410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357410 1 g -
30362669 500 mg -
30365485 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1976761G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206625-81-1
Fórmula molecular C8H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 184.57
Nombre IUPAC Ácido 2-cloro-5-formilbenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-formylbenzoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5ClO3/c9-7-2-1-5(4-10)3-6(7)8(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9927