Learn More
2-cloro-5-fluoropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257897 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10257897 1 g 1 g
10739618 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257897 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 429810010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62802-42-0 | Molecular Formula: C4H2ClFN2 | Molecular Weight: 132.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62802-42-0
Fórmula molecular C4H2ClFN2
Peso molecular (g/mol) 132.53
Número MDL MFCD03788197
Clave InChI AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoropirimidina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-5-fluoropyrimidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 149°C to 162°C (1013.0 hPa)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.53
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.