Learn More
2-Cloro-5-fluoropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441178 1 g 1 g
15461178 250 mg 250 miligramos
15451178 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55055.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62802-42-0 | C4H2ClFN2 | 132.522 g/mol
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5-fluoropirimidina se usa para preparar 2,4-disubitrimidina-5-fluoropirimidina, que es una molécula biológicamente activa que se observa en agentes anticancerosos como el 5-fluorouracilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62802-42-0
Fórmula molecular C4H2ClFN2
Peso molecular (g/mol) 132.522
Número MDL MFCD03788197
Clave InChI AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine
PubChem CID 583466
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoropirimidina
SMILES C1=C(C=NC(=N1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Densidad 1.073
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 1 g
Número UN UN3267
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.52
Porcentaje de pureza 97%