Learn More
2-Cloro-5-fluoropiridina, 95 %, ACROS Organics™
Product Code. 11916451 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11916451 5 g 5 g
11906451 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11916451 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 31301-51-6
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.53
Número MDL MFCD03095332
Clave InChI QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoropiridina
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Punto de fusión 23°C to 24°C
Densidad 1.2970g/mL
Punto de ebullición 74°C (37.0 Torr)
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.297
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.