Learn More
2-Cloro-5-fluoropiridina, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11906451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11906451 1 g 1 g
11916451 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 31301-51-6
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.53
Número MDL MFCD03095332
Clave InChI QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoropiridina
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Punto de fusión 23°C to 24°C
Densidad 1.2970g/mL
Punto de ebullición 74°C (37.0 Torr)
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.297
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.