Learn More
2-Cloro-5-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347329 1 g 1 g
11357329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27462.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31301-51-6
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.53
Número MDL MFCD03095332
Clave InChI QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoropiridina
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoropyridine
Punto de fusión 19°C
Densidad 1.297
Punto de ebullición 74°C (38 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.503
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.54
Porcentaje de pureza 95%