Learn More
2-Cloro-5-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413827 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15413827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28567.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluorophenol
CAS 3827-49-4
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Olor Phenol-like
Fórmula molecular C6H4ClFO
Índice de refracción 1.525
Número MDL MFCD00042524
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
Clave InChI CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluorofenol
Peso molecular (g/mol) 146.55
PubChem CID 2724522
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%