Learn More
2-Cloro-5-fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10358660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358660 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10423835 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10358660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249960050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3827-49-4
Fórmula molecular C6H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 146.55
Número MDL MFCD00042524
Clave InChI CMQOZIKIOASEIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-phenol, pubchem2146, 2-chloro-5-fluorphenol, acmc-209iz2, ksc226k0t, attercop-chm at137231
PubChem CID 2724522
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluorofenol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluorophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 183°C to 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(OH)Cl
Índice de refracción 1.5240 to 1.526
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aqueous alkali,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación