Learn More
Bromuro de 2-cloro-5-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427768 1 g 1 g
15437768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61259.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81778-09-8
Fórmula molecular C7H5BrClF
Peso molecular (g/mol) 223.469
Número MDL MFCD01631419
Clave InChI AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-5-fluorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2-chloro-5-fluorobenzene, pubchem7498, acmc-1blqd, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluoro-benzene, 2-chloro5-fluorobenzyl bromide, 2-chloro-5-fluoro-benzylbromide, 2-chloro-5-fluoro-benzyl bromide
PubChem CID 2773623
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1-cloro-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
Color Incolora
Densidad 1.654 g/mL
Punto de ebullición 65°C to 66°C
Temperatura de inflamación 17°C (63°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 1 g
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido