Learn More
2-Cloro-5-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359909 5 g 5 g
11395045 1 g 1 g
15423297 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359909 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25618.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 452-83-5 | C6H5ClFN | 145.561 g/mol
2-Chloro-5-fluoroaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5-fluoroanilina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-83-5
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.561
Número MDL MFCD00084852
Clave InChI VWUFOZAFKYOZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-chloroaniline, 2-chloro-5-fluorobenzenamine, 2-chloro-5-fluoro-phenylamine, 2-chloranyl-5-fluoranyl-aniline, pubchem1517, acmc-1bn9k, 2-chloro-5-fluoro-aniline, 2-chloro-5-fluorophenylamine, ksc235o7b, 2-chloro-5-fluorobenzeneamine
PubChem CID 2736509
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoroaniline
Punto de fusión ∼26°C
Cantidad 5 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.556
Número UN UN2811
Punto de ebullición 211°C
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 97%