Learn More
2-Cloro-5-fluoro-6-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 13638700 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.56 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Sólido |