Learn More
2-Cloro-5-fluoro-6-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15481509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481509 1 g 1 g
15491509 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64347.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 884494-78-4
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.561
Número MDL MFCD04972391
Clave InChI ICSRNKKGNHKSJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-fluoro-6-methylpyridine, 2-chloro-5-fluoro-6-picoline, 6-chloro-3-fluoro-2-methyl-pyridine, 6-chloro-3-fluoro-2-picoline, pubchem6219, ksc659q3d, pyridine,6-chloro-3-fluoro-2-methyl, 6-chloranyl-3-fluoranyl-2-methyl-pyridine
PubChem CID 19867376
Nombre IUPAC 6-cloro-3-fluoro-2-metilpiridina
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoro-6-methylpyridine
Cantidad 1 g
Beilstein 13638700
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido