Learn More
Ácido 2-cloro-5-fluoro-3-(trifluorometil)benzoico, TRC
Código de producto. 30359325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359325 100 mg 100 miligramos
30356835 50 mg -
30368434 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC386253100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1805955-65-0
Fórmula molecular C8H3O2F4Cl
Peso molecular (g/mol) 242.55
Nombre IUPAC 2-cloro-5-fluoro-3-(ácido trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)c1cc(F)cc(c1Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3ClF4O2/c9-6-4(7(14)15)1-3(10)2-5(6)8(11,12)13/h1-2H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9758