Learn More
2-Cloro-5-etilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337029 25 g 25 g
11317029 1 g 1 g
11327029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26856.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111196-81-7 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111196-81-7
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD00799503
Clave InChI BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
PubChem CID 3572763
Nombre IUPAC 2-cloro-5-etilpirimidina
SMILES CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Densidad 1.174
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.