Learn More
2-Cloro-5-etilpirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327029 5 g 5 g
11317029 1 g 1 g
11337029 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26856.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111196-81-7 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111196-81-7
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD00799503
Clave InChI BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-ethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-ethyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-ethyl, 2-chloro-5-ethyl pyrimidine, pubchem7032, acmc-1brw8, 2-chloro-5-ethylpyrimdine, 2-chloro-5-ethylpyrimidin, 2-chloro-5-ethylpyrimidine, ksc493s1b
PubChem CID 3572763
Nombre IUPAC 2-cloro-5-etilpirimidina
SMILES CCC1=CN=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-ethylpyrimidine
Densidad 1.174
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%