Learn More
2-cloro-5-etilaminometilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-ethylamino Methyl Pyridine |
| CAS | 120739-77-7 |
| Fórmula molecular | C8H11ClN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N-ethyl-3-pyridinemethanamine, 2-Chloro-5-(ethylaminomethyl)pyridine, 2-Chloro-5-ethylaminoethylpyridine, N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethylamine, N-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-2-10-5-7-3-4-8(9)11-6-7/h3-4,6,10H,2,5H2,1H3 |
| SMILES | CCNCc1ccc(Cl)nc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(6-cloropiridin-3-il)metil]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0611 |