Learn More
2-Cloro-5-(dimetilsulfamoil)ácido benzoico, TRC
Código de producto. 30456895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456895 100 mg 100 miligramos
30454445 50 mg 50 miligramos
30456961 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT776965100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37088-27-0
Fórmula molecular C9H10NO4SCl
Peso molecular (g/mol) 263.7
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(dimetilsulfamoilo)ácido benzoico
SMILES CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0019