Learn More
2-Cloro-5-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460863 25 g 25 g
11440863 1 g 1 g
11450863 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13291.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-28-7
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.554
Número MDL MFCD00084941
Clave InChI ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-cyanopyridine
Punto de fusión 116°C to 119°C
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 113867
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 98%