Learn More
2-Cloro-5-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-cyanopyridine |
| Punto de fusión | 116°C to 119°C |
| Punto de ebullición | 105°C to 107°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 113867 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.56 |
| Porcentaje de pureza | 98% |