Learn More
2-cloro-5-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774945 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10774945 25 g 25 g
10081064 5 g 5 g
11936341 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774945 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398390250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33252-28-7
Fórmula molecular C6H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 138.56
Número MDL MFCD00084941
Clave InChI ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
Nombre IUPAC 6-cloropiridina-3-carbonitrilo
SMILES C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-cyanopyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113.0°C to 116.0°C
Punto de ebullición 107.0°C (1.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-cyanopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.