Learn More
Ácido 2-cloro-5-clorosulfonilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid |
| CAS | 137-64-4 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 O4 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloro-5-clorosulfonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 255.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.9207 |