Learn More
2-Cloro-5-(clorometil)tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5-chloromethylthiazole |
| CAS | 105827-91-6 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Cl2 N S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-chloromethylthiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Cl2NS/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,1H2 |
| SMILES | ClCc1cnc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5-(clorometil)-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.9363 |