Learn More
2-Cloro-5-(clorometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394166 5 g 5 g
11304176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19284.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70258-18-3 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-cloro-5-(clorometil)piridina se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar para la síntesis de nuevos compuestos neonicotinoides.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70258-18-3
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD00125366
Clave InChI SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-5-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chloro-5-chloromethyl-pyridine, pubchem9210, acmc-1bl9y, ksc377c3b, 2-chloro-5chloromethylpyridine, 2-chloro-5-chloromethypyridine, 5-chloromethyl-2-chloropyridine, 6-chloro-3-chloromethylpyridine
PubChem CID 155479
Nombre IUPAC 2-cloro-5-(clorometil)piridina
SMILES C1=CC(=NC=C1CCl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Punto de fusión 37°C to 42°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1635690
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine