Learn More
Ácido 2-cloro-5,6-dimetilnicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5,6-dimethyl Nicotinic Acid |
| CAS | 120003-75-0 |
| Fórmula molecular | C8H8ClNO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-4-3-6(8(11)12)7(9)10-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1cc(C(=O)O)c(Cl)nc1C |
| Nombre IUPAC | ácido 2-cloro-5,6-dimetilpiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |