Learn More
Éster metílico del ácido 2-cloro-5,6-dimetil-4-metoxinicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5,6-dimethyl-4-methoxy Nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1329833-74-0 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloro-4-methoxy-5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO3/c1-5-6(2)12-9(11)7(8(5)14-3)10(13)15-4/h1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(Cl)nc(C)c(C)c1OC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-metoxi-5,6-dimetilpiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 229.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0506 |