Learn More
2-Cloro-5,6-dimetil-3-piridinacarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 65176-93-4 |
| Fórmula molecular | C8H7ClN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-3-cyano-5,6-dimethylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-7(4-10)8(9)11-6(5)2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(C#N)c(Cl)nc1C |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-5,6-dimetilpiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0298 |